Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL7 / Interleukin 7 Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
50µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_000871.1 |
| ID gene (immissione) | 3574 |
| Nome | IL7 / Interleukin 7 Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | IL7 |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |