Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL7 / Interleukin 7 Protein
Codice prodotto. 16099131
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
50µg
Codice prodotto. 16099131
Marca: enQuireBio™ QP9979iv50ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) IL7 / Interleukin 7 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_000871.1
ID gene (immissione) 3574
Nome IL7 / Interleukin 7 Protein
Quantità 50 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene IL7
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza DCDIEGKDGK QYESVLMVSI DQLLDSMKEI GSNCLNNEFN FFKRHICDAN KEGMFLFRAA RKLRQFLKMN STGDFDLHLL KVSEGTTILL NCTGQVKGRK PAALGEAQPT KSLEENKSLK EQKKLNDLCF LKRLLQEIKT CWNKILMGTK EH
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.