Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-21 / IL-21 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001193935.1 |
| ID gene (immissione) | 59067 |
| Nome | Interleukin-21 / IL-21 Protein |
| Quantità | 1 mg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | IL21 |
| Attività biologica | Measured by mino cell proliferation. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |