Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-21 / IL-21 Protein
Codice prodotto. p-7152093
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Codice prodotto. 15936039
Marca: enQuireBio™ QP53942ug
Recombinant Protein
Specifikationer
Numero di accesso NP_001193935.1
ID gene (immissione) 59067
Nome Interleukin-21 / IL-21 Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IL21
Attività biologica Measured by mino cell proliferation.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MLKTLNLGSC VIATNLQEIR NGFSEIRGSV QAKDGNIDIR ILRRTESLQD TKPANRCCLL RHLLRLYLDR VFKNYQTPDH YTLRKISSLA NSFLTIKKDL RLCHAHMTCH CGEEAMKKYS QILSHFEKLE PQAAVVKALG ELDILLQWME ETE
Tampone 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.