missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Langerin/CD207 Protein
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Descrizione
The Recombinant Human Langerin/CD207 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Langerin/CD207 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
Specifica
Specifica
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| ID gene (immissione) | 50489 |
| Peso molecolare | 31 kDa |
| Nome | Langerin/CD207 |
| Quantità | 50 μg |
| Sorgente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Langerin/CD207 protein Tyr64-Pro328,with an N-terminal 9-His tag |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Coniugato | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Purity or Quality Grade | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto