Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin Protein
Codice prodotto. 16055281
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16055281
Marca: enQuireBio™ QP8559ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Leptin Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_000221.1
ID gene (immissione) 3952
Nome Leptin Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene LEP
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza DDTKTLIKTI VTRINDISHT QSVSSKQKVT GLDFIPGLHP ILTLSKMDQT LAVYQQILTS MPSRNVIQIS NDLENLRDLL HVLAFSKSCH LPWASGLETL DSLGGVLEAS GYSTEVVALS RLQGSLQDML WQLDLS
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.