Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Lipocalin-2/NGAL Protein
Codice prodotto. 18369287
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18369287
Brand: R&D Systems™ 1757LC050
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Binding Activity
The Recombinant Human Lipocalin-2/NGAL Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Lipocalin-2/NGAL Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Numero di accesso P80188
Formulazione Supplied as a 0.2μm filtered solution in MES and NaCl.
ID gene (immissione) 3934
Peso molecolare 22 kDa
Nome Lipocalin-2/NGAL
Quantità 50 μg
Sorgente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Lipocalin-2/NGAL protein Gln21-Gly198,with a C-terminal 10-His tag
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening.
Alias gene 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin2, Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, Siderocalin, Uterocalin
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.