missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human LRP-10 Fc Chimera Protein

Codice prodotto. 18768396
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18768396

Marca: R&D Systems™ 10647LR050

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human LRPAP (Catalog # 4296-LR ) is immobilized at 5 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human LRP-10 Fc Chimera (Catalog # 10647-LR) binds with an ED50 of 12-60 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso NP_054764.2
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID gene (immissione) 26020
Peso molecolare M.W.-observed: 84-96 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 72 kDa
Quantità 50 μg
Sorgente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human LRP-10 protein Human LRP-10 (His17-Pro438) (N-terminus) Accession # NP_054764.2 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentrazione di endotossine <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias gene DKFZp564C1940, low density lipoprotein receptor-related protein 10, low-density lipoprotein receptor-related protein 10, LRP-10, LRP9, MGC142274, MGC142276, MGC8675, MST087
Coniugato Unconjugated
Ricostituzione Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Proteine LRP10
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato