missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human M-CSF Protein

Codice prodotto. 18706546
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18706546

Marca: R&D Systems™ 216MC100/CF

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured in a cell proliferation assay using M-NFS-60 mouse myelogenous leukemia lymphoblast cells. Nakoinz, I. et al. (1990) J. Immunol. 145:860. The ED50 for this effect is 0.5-1.5 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso NP_757350
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID gene (immissione) 1435
Peso molecolare 18.5 kDa (monomer)
Quantità 100 μg
Sorgente <EM>E. coli</EM>-derived human M-CSF protein Glu33-Ser190, with an N-terminal Met
Requisiti di stoccaggio Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
Status giuridico RUO
Concentrazione di endotossine <1.0 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Simbolo del gene CSF1
Coniugato Unconjugated
Cross-reattività M-CSF
Specie Human
Ricostituzione Reconstitute at 50-500 μg/mL in sterile PBS.
Purity or Quality Grade >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato