missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MAPK14 Protein

Codice prodotto. p-7150516
Click to view available options
Quantità:
1 mg
20 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15931089

Marca: enQuireBio™ QP126425ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A cDNA sequence encoding the MAPK14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

Nome MAPK14 Protein
Quantità 5 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQERPT FYRQELNKTI WEVPERYQNL SPVGSGAYGS VCAAFDTKTG LRVAVKKLSR PFQSIIHAKR TYRELRLLKH MKHENVIGLL DVFTPARSLE EFNDVYLVTH LMGADLNNIV KCQKLTDDHV QFLIYQILRG LKYIHSADII HRDLKPSNLA VNEDCELKIL DFGLARHTDD EMTGYVATRW YRAPEIMLNW MHYNQTVDIW SVGCIMAELL TGRTLFPGTD HIDQLKLILR LVGTPGAELL KKISSESARN YIQSLTQMPK MNFANVFIGA NPLAVDLLEK MLVLDSDKRI TAAQALAHAY FAQYHDPDDE PVADPYDQSF ESRDLLIDEW KSLTYDEVIS FVPPPLDQEE MES
Tampone MAPK14 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 100mM NaCl and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE analysis.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato