Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MICA Protein
Codice prodotto. p-7148008
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
250µg
50µg
Codice prodotto. 15972958
Marca: enQuireBio™ QP10171ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Human MICA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_000238.1
ID gene (immissione) 100507436
Nome MICA Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene MICA
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The specific activity is determined by binding MICA antibody in ELISA.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza MSYYHHHHHH DYDIPTTENL YFQGAMAPEF EPHSLRYNLT VLSWDGSVQS GFLTEVHLDG QPFLRCDRQK CRAKPQGQWA EDVLGNKTWD RETRDLTGNG KDLRMTLAHI KDQKEGLHSL QEIRVCEIHE DNSTRSSQHF YYDGELFLSQ NLETKEWTMP QSSRAQTLAM NVRNFLKEDA MKTKTHYHAM HADCLQELRR YLKSGVVLRR TVPPMVNVTR SEASEGNITV TCRASGFYPW NITLSWRQDG VSLSHDTQQW GDVLPDGNGT YQTWVATRIC QGEEQRFTCY MEHSGNHSTH PVPSGKVLVL QSHKLGCFGG
Tampone 0.2 um filtered 30 % Acetonitrile, 0.1% TFA, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.