Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Codice prodotto. p-7154222
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16039380
Marca: enQuireBio™ QP7559ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_570116.2
ID gene (immissione) 8174
Nome Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene Madcam1
Lunghezza della proteina Extracellular Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza QSLQVKPLQV EPPEPVVAVA LGASRQLTCR LACADRGASV QWRGLDTSLG AVQSDTGRSV LTVRNASLSA AGTRVCVGSC GGRTFQHTVQ LLVYAFPDQL TVSPAALVPG DPEVACTAHK VTPVDPNALS FSLLVGGQEL EGAQALGPEV QEEEEEPQGD EDVLFRVTER WRLPPLGTPV PPALYCQATM RLPGLELSHR QAIPVLHSPT SPEPPDTTSP ESPDTTSPES PDTTSQEPPD TTSPEPPDKT SPEPAPQQGS THTPRSPGST RTRRPEISQA GPTQGEVIPT GSSKPAGDQ
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.