Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nephrin Protein
Codice prodotto. 16013250
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16013250
Marca: enQuireBio™ QP6429ec1mg
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nephrin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_004637.1
ID gene (immissione) 4868
Nome Nephrin Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene NPHS1
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza QLAIPASVPR GFWALPENLT VVEGASVELR CGVSTPGSAV QWAKDGLLLG PDPRIPGFPR YRLEGDPARG EFHLHIEACD LSDDAEYECQ VGRSEMGPEL VSPRVILSIL VPPKLLLLTP EAGTMVTWVA GQEYVVNCVS GDAKPAPDIT ILLSGQTISD ISANVNEGSQ QKLFTVEATA RVTPRSSDNR QLLVCEASSP ALEAPIKASF TVNVLFPPGP PVIEWPGLDE GHVRA
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.