missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEUROG3 Protein
A cDNA sequence encoding the NEUROG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 50674 |
---|---|
Nome | NEUROG3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | NEUROG3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15961689
|
enQuireBio™
QP12832-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951689
|
enQuireBio™
QP12832-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941689
|
enQuireBio™
QP12832-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
50674 | |
Research Use Only | |
NEUROG3 | |
Human | |
His | |
The NEUROG3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
NEUROG3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTPQPSGAPT VQVTRETERS FPRASEDEVT CPTSAPPSPT RTRGNCAEAE EGGCRGAPRK LRARRGGRSR PKSELALSKQ RRSRRKKAND RERNRMHNLN SALDALRGVL PTFPDDAKLT KIETLRFAHN YIWALTQTLR IADHSLYALE PPAPHCGELG SPGGSPGDWG SLYSPVSQAG SLSPAASLEE RPGLLGATSS ACLSPGSLAF SDFL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |