missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Nrf2 GST (N-Term) Protein

Codice prodotto. 18642881 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18642881

Marca: Novus Biologicals™ H00004780P0110ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification, Kinase Assay
Formulazione 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 4780
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 94.2 kDa
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene HEBP1, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, NRF2 erythroid derived 2, like 2, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2, nuclear factor erythroid-derived 2-like 2
Simbolo del gene NFE2L2
Research Category Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine Nrf2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato