Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oligodendrocyte transcription factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005797.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 10215 |
Nome | Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16029740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16049740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16039740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16059740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16069740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_005797.1 | |
Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10215 | |
Research Use Only | |
OLIG2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSDASLVSS RPSSPEPDDL FLPARSKGSS GSAFTGGTVS SSTPSDCPPE LSAELRGAMG SAGAHPGDKL GGSGFKSSSS STSSSTSSAA ASSTKKDKKQ MTEPELQQLR LKINSRERKR MHDLNIAMDG LREVMPYAHG PSVRKLSKIA TLLLARNYIL MLTNSLEEMK RLVSEIYGGH HAGFHPSACG GLAHSAPLPA ATAHPAAAAH AAHHPAVHHP ILPPAAAAAA AAAAAAAVSS ASLPGSGLPS VGSIRPPHGL LKSPSAAAAA PLGGGGGGSG ASGGFQHWGG MPCPCSMCQV PPPHHHVSAM GAGSLPRLTS DAK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |