missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human p16INK4a/CDKN2A TAT Protein

Codice prodotto. p-200055644 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μg
1mg
5 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18449131

Marca: Novus Biologicals™ NBP235200500ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) PAGE
Formulazione Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.0.
ID gene (immissione) 1029
Peso molecolare M.W. (Theoretical): 18.0 kDa
Quantità 500 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine Less than 1 EU/μg of p16INK4a/CDKN2A as determined by LAL method.
Alias gene ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p16-INK4a, P19, p19ARF, TP16
Simbolo del gene CDKN2A
Ricostituzione Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Research Category Biologically Active Proteins
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Proteine p16INK4a/CDKN2A
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato