Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCYT2 Protein
A cDNA sequence encoding the PCYT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | PCYT2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15932149
|
enQuireBio™
QP12983-1ug |
1 μg |
137.00€
1µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15952149
|
enQuireBio™
QP12983-5ug |
5 μg |
212.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15942149
|
enQuireBio™
QP12983-50ug |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Especificaciones
PCYT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PCYT2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MIRNGRGAAG GAEQPGPGGR RAVRVWCDGC YDMVHYGHSN QLRQARAMGD YLIVGVHTDE EIAKHKGPPV FTQEERYKMV QAIKWVDEVV PAAPYVTTLE TLDKYNCDFC VHGNDITLTV DGRDTYEEVK QAGRYRECKR TQGVSTTDLV GRMLLVTKAH HSSQEMSSEY REYADSFGKC PGGRNPWTGV SQFLQTSQKI IQFASGKEPQ PGETVIYVAG AFDLFHIGHV DFLEKVHRLA ERPYIIAGLH FDQEVNHYKG KNYPIMNLHE RTLSVLACRY VSEVVIGAPY AVTAELLSHF KVDLVCHGKT EIIPDRDGSD PYQEPKRRGI FRQIDSGSNL TTDLIVQRII TNRLEYEARN QKKEAKELAF LEAARQQAAQ PLGERDGDF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |