Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxisomal biogenesis factor 19, was expressed in the hosts and tags indicated.
170.00€ - 1855.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001180573.1
ID gene (immissione) 5824
Nome Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16033630
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6483-ec-10ug
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16073630
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6483-ec-50ug
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16023630
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6483-ec-100ug
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16053630
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6483-ec-200ug
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16063630
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6483-ec-500ug
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16043630
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6483-ec-1mg
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001180573.1
Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5824
Research Use Only
PEX19
Recombinant Protein
E. coli
AAAEEGCSVG AEADRELEEL LESALDDFDK AKPSPAPPST TTAPDASGPQ KRSPGDTAKD ALFASQEKFF QELFDSELAS QATAEFEKAM KELAEEEPHL VEQFQKLSEA AGRVGSDMTS QQEFTSCLKE TLSGLAKNAT DLQNSSMSEE ELTKAMEGLG MDEGDGEGNI LPIMQSIMQN LLSKDVLYPS LKEITEKYPE WLQSHRESLP PEQFEKYQEQ HSVMCKICEQ FEAETPTDSE TTQKARFEMV LDLMQQLQDL GHPPKELAGE MPPGLNFDLD ALNLSGPPGA SGEQC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.