Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3Kb Protein
Click to view available options
Quantità:
1 μg
2.5 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
1µg
2.50µg
5µg
Specifica
Specifica
| Nome | PI3Kb Protein |
| Quantità | 2.5 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Attività biologica | The specific activity was found to be 3,000 units/mg (1 unit is defined as 1 picomole phosphate transferred to PIP2 per minute). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | Baculovirus |
| Tag proteine | Untagged |
| Tampone | 0.9 mg/ml solution in PBS and 2mM MgCl2. |
| Vedi altri risultati |