Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIGX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PIGX, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001159776.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 54965 |
Nome | PIGX Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16061801
|
enQuireBio™
QP7951-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16001811
|
enQuireBio™
QP7951-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16051801
|
enQuireBio™
QP7951-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16081801
|
enQuireBio™
QP7951-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16091801
|
enQuireBio™
QP7951-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16071801
|
enQuireBio™
QP7951-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_001159776.1 | |
PIGX Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
54965 | |
Research Use Only | |
PIGX | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCSEIILRQE VLKDGFHRDL LIKVKFGESI EDLHTCRLLI KQDIPAGLYV DPYELASLRE RNITEAVMVS ENFDIEAPNY LSKESEVLIY ARRDSQCIDC FQAFLPVHCR YHRPHSEDGE ASIVVNNPDL LMFCDQEFPI LKCWAHSEVA APCALENEDI CQWNKMKYKS VYKNVILQVP VGLTVHTSL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |