Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G10 Protein
A cDNA sequence encoding the PLA2G10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5905.00€
Specifica
Nome | PLA2G10 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15932419
|
enQuireBio™
QP13071-2ug |
2 μg |
137.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15912419
|
enQuireBio™
QP13071-10ug |
10 μg |
212.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15922419
|
enQuireBio™
QP13071-1mg |
1 mg |
5905.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
PLA2G10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Sterile filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.01M Tris buffer pH 7.2. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGPLPVCLPI MLLLLLPSLL LLLLLPGPGS GEASRILRVH RRGILELAGT VGCVGPRTPI AYMKYGCFCG LGGHGQPRDA IDWCCHGHDC CYTRAEEAGC SPKTERYSWQ CVNQSVLCGP AENKCQELLC KCDQEIANCL AQTEYNLKYL FYPQFLCEPD SPKCD | |
Greater than 95% as determined by SDS PAGE. |