Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001171864.1 |
| ID gene (immissione) | 9542 |
| Nome | Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | NRG2 |
| Lunghezza della proteina | Extracellular Domain |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |