Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein atonal homolog 1 Protein
Codice prodotto. 16091671
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. Quantità unitSize
16091671 100 μg 100µg
16001681 10 μg 10µg
16041681 50 μg 50µg
16021681 200 μg 200µg
16031681 500 μg 500µg
16011681 1 mg 1mg
6 options
Codice prodotto. 16091671
Marca: enQuireBio™ QP7932ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein atonal homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_005163.1
ID gene (immissione) 474
Nome Protein atonal homolog 1 Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene ATOH1
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MSRLLHAEEW AEVKELGDHH RQPQPHHLPQ PPPPPQPPAT LQAREHPVYP PELSLLDSTD PRAWLAPTLQ GICTARAAQY LLHSPELGAS EAAAPRDEVD GRGELVRRSS GGASSSKSPG PVKVREQLCK LKGGVVVDEL GCSRQRAPSS KQVNGVQKQR RLAANARERR RMHGLNHAFD QLRNVIPSFN NDKKLSKYET LQMAQIYINA LSELLQTPSG GEQPPPPPAS CKSDHHHLRT AASYEGGAGN ATAAGAQQAS GGSQRPTPPG SCRTRFSAPA SAGGYSVQLD ALHFSTFEDS ALTAMMAQKN LSPSLPGSIL QPVQEENSKT SPRSHRSDGE FSPHSHYSDS DEAS
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.