Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein atonal homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein atonal homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7932-ye-10ug
Codice prodotto. 16061681
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_005163.1
Protein atonal homolog 1 Protein
Research Use Only
ATOH1
Recombinant Protein
Yeast
MSRLLHAEEW AEVKELGDHH RQPQPHHLPQ PPPPPQPPAT LQAREHPVYP PELSLLDSTD PRAWLAPTLQ GICTARAAQY LLHSPELGAS EAAAPRDEVD GRGELVRRSS GGASSSKSPG PVKVREQLCK LKGGVVVDEL GCSRQRAPSS KQVNGVQKQR RLAANARERR RMHGLNHAFD QLRNVIPSFN NDKKLSKYET LQMAQIYINA LSELLQTPSG GEQPPPPPAS CKSDHHHLRT AASYEGGAGN ATAAGAQQAS GGSQRPTPPG SCRTRFSAPA SAGGYSVQLD ALHFSTFEDS ALTAMMAQKN LSPSLPGSIL QPVQEENSKT SPRSHRSDGE FSPHSHYSDS DEAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
474
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol