Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTMA Protein
A cDNA sequence encoding the PTMA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 6925.00€
Specifica
Nome | PTMA Protein |
---|---|
Purezza | Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15902839
|
enQuireBio™
QP13206-2UG |
2 μg |
120.00€
2µg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15982829
|
enQuireBio™
QP13206-10UG |
10 μg |
181.00€
10µg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15992829
|
enQuireBio™
QP13206-1MG |
1 mg |
6925.00€
1mg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Specifica
PTMA Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSDAAVD TSSEITTKDL KEKKEVVEEA ENGRDAPANG NANEENGEQE ADNEVDEEEE EGGEEEEEEE EGDGEEEDGD EDEEAESATG KRAAEDDEDD DVDTKKQKTD EDD |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PTMA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |