missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Rac1 Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
:
0.1mg; Unlabeled
Descrizione
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-192 of Human Rac1 The Recombinant Human Rac1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Rac1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_008839 |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulazione | 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5) 2mM EDTA, 1mM DTT |
| ID gene (immissione) | 5879 |
| Peso molecolare | 21.4kDa |
| Nome | Rac1 Protein |
| Metodo di purificazione | Protein |
| Immunogeno | MQAIKCVVVGDGAVGKTCLLISYTTNAFPGEYIPTVFDNYSANVMVDGKPVNLGLWDTAGQEDYDRLRPLSYPQTDVFLICFSLVSPASFENVRAKWYPEVRHHCPNTPIILVGTKLDLRDDKDTIEKLKEKKLTPITYPQGLAMAKEIGAVKYLECSALTQRGLKTVFDEAIRAVLCPPPVKKRKRKCLLL |
| Requisiti di stoccaggio | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto