missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human RAR alpha/NR1B1 His Protein

Codice prodotto. 18465501 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
100 μg
Dimensione della confezione:
0.50mg
100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18465501

Marca: Novus Biologicals™ NBP198881100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione 1 mg/ml
Da utilizzare con (applicazione) PAGE
Formulazione PBS (pH 7.4), 10% glycerol, 1mM DTT, 0.1M NaCl
ID gene (immissione) 5914
Peso molecolare 14 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene alpha polypeptide, RAR-alpha, retinoic acid receptor, alpha
Simbolo del gene RARA
Research Category Cancer, Vision
Purity or Quality Grade >95% by SDS-PAGE
Proteine RAR alpha/NR1B1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato