Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RLN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RLN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
125.00€ - 3740.00€
Specifica
Nome RLN2 Protein
Purezza Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15973199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13322-HIS-1UG
1 μg
125.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15903209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13322-HIS-EC-5UG
5 μg
125.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15983199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13322-HIS-25UG
25 μg
189.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15993199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13322-HIS-50UG
50 μg
1385.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15963199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13322-HIS-1MG
1 mg
3740.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
RLN2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDSWMEEV IKLCGRELVR AQIAICGMST WSKRSLSQED APQTPRPVAE IVPSFINKDT ETINMMSEFV ANLPQELKLT LSEMQPALPQ LQQHVPVLKD SSLLFEEFKK LIRNRQSEAA DSSPSELKYL GLDTHSRKKR QLYSALANKC CHVGCTKRSL ARFC
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RLN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.