Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ropporin-1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ropporin-1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001012337.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 152015 |
Nome | Ropporin-1B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16064550
|
enQuireBio™
QP6614-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16084550
|
enQuireBio™
QP6614-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16074550
|
enQuireBio™
QP6614-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16094550
|
enQuireBio™
QP6614-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16004560
|
enQuireBio™
QP6614-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16014560
|
enQuireBio™
QP6614-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001012337.1 | |
Ropporin-1B Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
152015 | |
Research Use Only | |
ROPN1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MWKVVNLPTD LFNSVMNVGR FTEEIEWLKF LALACSALGV TITKTLKIVC EVLSCDHNGG LPRIPFSTFQ FLYTYIAEVD GEICASHVSR MLNYIEQEVI GPDGLITVND FTQNPRVWLE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |