missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Serum amyloid A-1 Protein

Codice prodotto. 15973028
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
250µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15973028

Marca: enQuireBio™ QP10188ec50ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Human Serum amyloid A-1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso NP_000322.2
ID gene (immissione) 6288
Nome Serum amyloid A-1 Protein
Quantità 50 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene SAA1
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The biological activity determined by a chemoattract bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza RSFFSFLGEA FDGARDMWRA YSDMREANYI GSDKYFHARG NYDAAKRGPG GVWAAEAISD ARENIQRFFG HGAEDSLADQ AANEWGRSGK DPNHFRPAGL PEKY
Tampone 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato