missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SHH / Sonic hedgehog Protein

Codice prodotto. 15913008
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
100µg
250µg
25µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15913008

Marca: enQuireBio™ QP10181ec5ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Human SHH / Sonic hedgehog, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso NP_000184.1
ID gene (immissione) 6469
Nome SHH / Sonic hedgehog Protein
Quantità 5 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene SHH
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine C3H/10T1/2 cells is less than 1 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 103 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza IVIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKISRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
Tampone 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato