Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SHH / Sonic hedgehog Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
500 μg
Dimensione della confezione:
1mg
500µg
Spezifikation
Spezifikation
| Numero di accesso | NP_000184.1 |
| ID gene (immissione) | 6469 |
| Nome | SHH / Sonic hedgehog Protein |
| Quantità | 500 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | SHH |
| Attività biologica | Shows bioactivity at a concentration of 5 ug/mL in the CCL-226 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 200 units/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur