Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNURF Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
2 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1mg
2µg
Specifica
Specifica
| Nome | SNURF Protein |
| Quantità | 10 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | His |
| Sequenza | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMERARDR LHLRRTTEQH VPEVEVQVKR RRTASLSNQE CQLYPRRSQQ QQVPVVDFQA ELRQAFLAET PRGG |
| Tampone | The SNURF solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol. |
| Vedi altri risultati |