missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human SNX15 GST (N-Term) Protein

Codice prodotto. 18697311 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18697311

Marca: Novus Biologicals™ H00029907Q0110ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulazione 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 29907
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 35.53 kDa
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene clone iota unknown protein, HSAF001435, sorting nexin 15, sorting nexin-15
Simbolo del gene SNX15
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine SNX15
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato