Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Codice prodotto. p-7148001
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
250µg
Codice prodotto. 15992928
Marca: enQuireBio™ QP10159ec20ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Human SOD1 / Superoxide Dismutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_000445.1
ID gene (immissione) 6647
Nome SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Quantità 20 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene sod1
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The potency per mg was determined by Pyrogallic Acid method and was found to be more than 1.0 M 104 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza ATKAVCVLKG DGPVQGIINF EQKESNGPVK VWGSIKGLTE GLHGFHVHEF GDNTAGCTSA GPHFNPLSRK HGGPKDEERH VGDLGNVTAD KDGVADVSIE DSVISLSGDH CIIGRTLVVH EKADDLGKGG NEESTKTGNA GSRLACGVIG IAQ
Tampone 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.