missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog Protein, High Activity

Codice prodotto. 18749187
Click to view available options
:
5μg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18749187

Marca: R&D Systems™ 8908SH005/CF

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Sonic Hedgehog Protein, High Activity is derived from HEK293. The Recombinant Human Sonic Hedgehog Protein, High Activity has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso Q15465
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
ID gene (immissione) 6469
Peso molecolare Observed M.W.: 18-24kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 20kDa
Quantità 5μg
Sorgente Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening.
Concentrazione di endotossine <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias gene HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Nome comune Sonic Hedgehog/Shh
Simbolo del gene SHH
Attività biologica Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by C3H10T1/2 mouse embryonic fibroblast cells. Nakamura, T. et al. (1997) Biochem. Biophys. Res. Commun. 237:465. The ED50 for this effect is typically 6-36ng/mL.
Coniugato Unconjugated
Specie Human
Recombinant Recombinant
Sistema di espressione Human embryonic kidney cell, HEK293-derived Cys24-Gly197
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato