Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sorting nexin-24 Protein
Codice prodotto. 16075280
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16075280
Marca: enQuireBio™ QP6710ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sorting nexin-24, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_054754.1
ID gene (immissione) 28966
Nome Sorting nexin-24 Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene SNX24
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MEVYIPSFRY EESDLERGYT VFKIEVLMNG RKHFVEKRYS EFHALHKKLK KCIKTPEIPS KHVRNWVPKV LEQRRQGLET YLQAVILENE ELPKLFLDFL NVRHLPSLPK AESCGSFDET ESEESSKLSH QPVLLFLRDP YVLPAASDFP NVVIEGVLHG IFYPHLQPR
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.