Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SSR4 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
20 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
1mg
20µg
5µg
Specifica
Specifica
| Nome | SSR4 Protein |
| Quantità | 20 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | His |
| Sequenza | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEACLEPQ ITPSYYTTSD AVISTETVFI VEISLTCKNR VQNMALYADV GGKQFPVTRG QDVGRYQVSW SLDHKSAHAG TYEVRFFDEE SYSLLRKAQR NNEDISIIPP LFTVSVDHRG TWNG |
| Tampone | SSR4 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
| Vedi altri risultati |