missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Stathmin-2/STMN2 Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
:
0.1mg; Unlabeled
Descrizione
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 39-179 of Human Stathmin-2/STMN2 The Recombinant Human Stathmin-2/STMN2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Stathmin-2/STMN2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_008960 |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulazione | 50mM Tris-HCl buffer (pH7.5), 10% glycerol |
| ID gene (immissione) | 11075 |
| Peso molecolare | 16.4kDa |
| Nome | Stathmin-2/STMN2 Protein |
| Metodo di purificazione | Protein |
| Immunogeno | MDMEVKQINK RASGQAFELI LKPPSPISEA PRTLASPKKK DLSLEEIQKK LEAAEERRKS QEAQVLKQLA EKREHEREVL QKALEENNNF SKMAEEKLIL KMEQIKENRE ANLAAIIERL QEKERHAAEV RRNKELQVEL SG |
| Requisiti di stoccaggio | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Tampone | 50 mM MES (pH 6.0), 0.1 mM PMSF, 1 mM EDTA, 10% glycerol |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto