Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUMO1 Protein
Click to view available options
Quantità:
20 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
20µg
5µg
Specifica
Specifica
| Nome | SUMO1 Protein |
| Quantità | 5 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | His |
| Sequenza | MSDQEAKPST EDLGDKKEGE YIKLKVIGQD SSEIHFKVKM TTHLKKLKES YCQRQGVPMN SLRFLFEGQR IADNHTPKEL GMEEEDVIEV YQEQTGGHST V |
| Tampone | 10mM sodium chloride, 100mM imidazole, 0.5mM PMSF, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Vedi altri risultati |