Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-complex protein 1 subunit zeta Protein
Codice prodotto. p-7152397
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15907709
Marca: enQuireBio™ QP5780ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-complex protein 1 subunit zeta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001009186.1
ID gene (immissione) 908
Nome T-complex protein 1 subunit zeta Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CCT6A
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza AAVKTLNPKA EVARAQAALA VNISAARGLQ DVLRTNLGPK GTMKMLVSGA GDIKLTKDGN VLLHEMQIQH PTASLIAKVA TAQDDITGDG TTSNVLIIGE LLKQADLYIS EGLHPRIITE GFEAAKEKAL QFLEEVKVSR EMDRETLIDV ARTSLRTKVH AELADVLTEA VVDSILAIKK QDEPIDLFMI EIMEMKHKSE TDTSLIRGLV LDHGARHPDM KKRVEDAYIL TCNVSLEYEK TEVNSGFFYK SAEEREKLVK AERKFIEDRV KKIIELKRKV CGDSDKGFVV INQKGIDPFS LDALSKEGIV ALRRAKRRNM ERLTLACGGV ALNSFDDLSP DCLGHAGLVY EYTLGEEKFT FIEKCNNPRS VTLLIKGPNK HTLTQIKDAV RDGLRAVKNA IDDGCVVPGA GAVEVAMAEA LIKHKPSVKG RAQLGVQAFA DALLIIPKVL AQNSGFDLQE TLVKIQAEHS ESGQLVGVDL NTGEPMVAAE VGVWDNYCVK KQLLHSCTVI ATNILLVDEI MRAGMSSLKG
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.