missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Talin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Talin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_055874.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 83660 |
Nome | Talin-2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16063811
|
enQuireBio™
QP8291-ye-10ug |
10 μg | |||||||
16003821
|
enQuireBio™
QP8291-ye-50ug |
50 μg | |||||||
16053811
|
enQuireBio™
QP8291-ye-100ug |
100 μg |
645.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16083811
|
enQuireBio™
QP8291-ye-200ug |
200 μg | |||||||
16093811
|
enQuireBio™
QP8291-ye-500ug |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16073811
|
enQuireBio™
QP8291-ye-1mg |
1 mg | |||||||
Specifica
NP_055874.2 | |
Talin-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
83660 | |
Research Use Only | |
TLN2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
RPQKIRMLDG SVKTVMVDDS KTVGELLVTI CSRIGITNYE EYSLIQETIE EKKEEGTGTL KKDRTLLRDE RKMEKLKAKL HTDDDLNWLD HSRTFREQGV DENETLLLRR KFFYSDQNVD SRDPVQLNLL YVQARDDILN GSHPVSFEKA CEFGGFQAQI QFGPHVEHKH KPGFLDLKEF LPKEYIKQRG AEKRIFQEHK NCGEMSEIEA KVKYVKLARS LRTYGVSFFL VKEKMKGKNK LVPRLLGITK DSVMRVDEKT KEVLQEWPLT TVKRWAASPK SFTLDFGEYQ ESYYSVQTTE GEQISQLIAG YIDIILKKK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |