Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
20 μg
5 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
20µg
500µg
5µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_000651.3 |
| ID gene (immissione) | 7040 |
| Nome | TGF-beta 1 / TGFB1 Protein |
| Quantità | 5 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | TGFB1 |
| Attività biologica | Shows bioactivity at a concentration of 500 pg/mL in the Inhibition of IL-4-induced HT-2 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^6 units/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |