Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Código de producto. p-7154408
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 mg
100 μg
20 μg
5 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
1mg
20µg
500µg
5µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16010481
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7735ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
Especificaciones
Numero di accesso NP_000651.3
ID gene (immissione) 7040
Nome TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Quantità 5 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene TGFB1
Attività biologica Shows bioactivity at a concentration of 500 pg/mL in the Inhibition of IL-4-induced HT-2 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^6 units/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie Human
Tag proteine Untagged
Sequenza ALDTNYCFSS TEKNCCVRQL YIDFRKDLGW KWIHEPKGYH ANFCLGPCPY IWSLDTQYSK VLALYNQHNP GASAAPCCVP QALEPLPIVY YVGRKPKVEQ LSNMIVRSCK CS
Tampone 0.1 % trifluoroacetic acid (TFA) and Trehalose in a 20:1 Trehalose to protein ratio
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado