missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 3 (CHO-expressed) Protein

Codice prodotto. 18767566
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18767566

Marca: R&D Systems™ 8420B3100/CF

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. The ED50 for this effect is 0.01 to 0.04 ng/mL.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P10600
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
ID gene (immissione) 7043
Peso molecolare 13 kDa
Nome ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Quantità 100 μg
Sorgente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human TGF-beta 3 protein Ala301-Ser412
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Simbolo del gene TGFB3
Coniugato Unconjugated
Specie Human
Ricostituzione Reconstitute at 50 μg/mL in 4 mM HCl.
Tampone Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Livello di endotossine <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato