missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 3 Protein

Codice prodotto. 18137200
Click to view available options
Quantità:
10 μg
2 μg
200 μg
Formulazione:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Dimensione della confezione:
10µg
200µg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18137200

Marca: R&D Systems™ 243B3010

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.01-0.04 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Formulazione Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
ID gene (immissione) 7043
Peso molecolare 12.7 kDa (monomer)
Nome TGF-beta 3
Quantità 10 μg
Sorgente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human TGF-beta 3 protein Ala301-Ser412 (Tyr340Phe)
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma strutturale Disulfide-linked homodimer
Alias gene ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 97%, by SDS-PAGE with silver staining.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato