Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
250µg
50µg
Descrizione
A recombinant protein with a N-Terminal hIgG-His-tag and corresponding to the amino acids 27-126 of Human TGF-beta RI/ALK-5 The Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 0.5 mg/ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE |
| Formulazione | Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 10% glycerol. |
| ID gene (immissione) | 7046 |
| Peso molecolare | 38 kDa |
| Quantità | 250 μg |
| Sorgente | Baculovirus |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Status giuridico | RUO |
| Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per 1μg of protein (determined by LAL method) |
| Vedi altri risultati |