Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin / TXN / SASP Protein
Codice prodotto. 16064551
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16064551
Marca: enQuireBio™ QP8427ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin / TXN / SASP Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001231867.1
ID gene (immissione) 7295
Nome Thioredoxin / TXN / SASP Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene TXN
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza VKQIESKTAF QEALDAAGDK LVVVDFSATW CGPCKMIKPF FHSLSEKYSN VIFLEVDVDD CQDVASECEV KCMPTFQFFK KGQKVGEFSG ANKEKLEATI NELV
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.