Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thymosin beta-4 Protein
Codice prodotto. p-7148020
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
250µg
Codice prodotto. 15933008
Marca: enQuireBio™ QP10182ec20ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Human Thymosin beta-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_066932.1
ID gene (immissione) 7114
Nome Thymosin beta-4 Protein
Quantità 20 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene TMSB4X
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The biological activity determined by its ability to produce a protective effect against hydrogen peroxide in primary lung fibroblasts is in a concentration range of 0.5 - 10 ug/ml.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNPLPS KETIEQEKQA GES
Tampone 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.